Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos Código de producto.: 11798653
Añadir a la cesta
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Código de producto. 11798653
1000 ml, No estéril, Tapón de rosca con acolchado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
2000 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Código de producto. 11798653
Marca: Gosselin™ LR100004
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos redondos de HDPE Gosselin™ se suministran con tapón de rosca con sello independiente o con tapón de rosca con relleno.
  • Cuello grande
  • Resistentes a roturas
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
  • Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 101 mm
Cantidad 68/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 101 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE, CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 174 mm
Material del cierre Tresylene
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca con acolchado
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote785670 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/07/2021 Catalog NumberLR1000-04
Número de lote783175 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/07/2021 Catalog NumberLR1000-04
Número de lote782895 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/07/2021 Catalog NumberLR1000-04
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos >