Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos Código de producto.: 11830842
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Código de producto. 11830842
Tapón de rosca individual, No estéril
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Esterilidad:
Estéril
Ionizado
No estéril
Código de producto. 11830842
Marca: Gosselin™ LR50A02
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos de HDPE redondos Gosselin™ se suministran con un tapón de rosca con reborde interior o un tapón de rosca con acolchado.
  • Resistentes a roturas
  • Calidad de los alimentos
  • Esterilizadas mediante ionización
  • Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 36 mm
N.° por paquete A granel
Cantidad 600/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 36 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE, CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 77 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 27 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca individual
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos >