Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Esterilidad:
Estéril
Ionizado
No estéril
Descripción
- Resistentes a roturas
- Calidad de los alimentos
- Esterilizadas mediante ionización
- Certificado de esterilización extraíble en cada caja de cartón
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 27 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 600/cartón |
Esterilidad | No estéril |
Anchura (métrico) | 36 mm |
Color del tapón | Rojo |
Certificaciones/conformidad | CE N°1935/2004 |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
1Minutes
57Seconds
18
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido