Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l Código de producto.: 11763044
Añadir a la cesta
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l
Código de producto. 11763044
Translúcido, No estéril, Tapón de rosca individual, Rojo
Click to view available options
Color:
Natural
Translúcido
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Doble
Tapón de rosca a prueba de manipulación con acolchado
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Código de producto. 11763044
Marca: Gosselin™ LC200007
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 2L Gosselin™ se suministran con tapón individual o doble, o con tapón de rosca con relleno.
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Disponibles estériles o asépticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Color Translúcido
Descripción Cuadrada
Diámetro interior del cuello (métrico) 58mm
Incluye Tapón rojo de 58 mm, montado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 109mm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 96mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Desechables
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 230 mm
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón 58 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca individual
Título del producto
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE natural Gosselin™ de 2 l >