Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 ml
Altura (métrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Incluye:
120 mg/l de tiosulfato sódico
20 mg/l de tiosulfato sódico
Envase:
A granel
En envase individual
Descripción
- Resistentes a roturas
- Los frascos incluyen tapón de rosca montado (precinto de seguridad no activado)
- Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 29 mm |
Incluye | 20 mg/l de tiosulfato sódico |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 70 mm |
Envase | A granel |
Cantidad | 100/cartón |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 70 mm |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido