Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 ml
Altura (métrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Incluye:
120 mg/l de tiosulfato sódico
20 mg/l de tiosulfato sódico
Envase:
A granel
En envase individual
Descripción
- Resistentes a roturas
- Los frascos incluyen tapón de rosca montado (precinto de seguridad no activado)
- Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 22 mm |
Incluye | 20 mg/l de tiosulfato sódico |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 70 mm |
Envase | A granel |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 70 mm |
Color del tapón | Rojo |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido