Learn More
Gosselin™ Frasco de HDPE cuadrado, graduado, 1 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Descripción
Los frascos cuadrados Corning™ Gosselin™ están hechos de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a roturas.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1 L |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 77/caja |
Color del tapón | Rojo |
Graduated | Sí |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Tapón a prueba de manipulación con junta moldeada |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Gosselin™ Frasco de HDPE cuadrado, graduado, 1 l >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido