Learn More
Gosselin™ Recipiente de polipropileno blanco Gosselin™
Proporcionan un almacenamiento general seguro en el laboratorio. Los platillos de polipropileno Gosselin™ se han fabricado con plástico de polipropileno de color blanco.
Marca:  Gosselin™ PR500-02
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11703244
  • 564.22€ / paquete de 160
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Estériles
  • Alta resistencia a impactos
  • Con tapa de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente
Polipropileno
estéril
EC N°1935/2004, ISO 11137
Tapón de rosca
101 mm
Sello natural y tapón roscado de polipropileno blanco
Sí
Recto, cilíndrico
510 mL
Blanco
Blanco
72 mm
160/Paq.