Learn More
Gosselin™ Recipiente de polipropileno blanco Gosselin™
Proporcionan un almacenamiento general seguro en el laboratorio. Los platillos de polipropileno Gosselin™ se han fabricado con plástico de polipropileno de color blanco.
345.59€ - 575.98€
Especificaciones
Closure Included | Sí |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Recto, cilíndrico |
Color del tapón | Blanco |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12307487
|
Gosselin™
PR500-01 |
510 mL | Recipiente ionizado |
575.98€
paquete de 160 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11793234
|
Gosselin™
PR1000-02 |
1070 mL | Recipiente |
377.98€
paquete de 70 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11783234
|
Gosselin™
PR1050-01 |
1000 mL | Recipiente |
345.59€
paquete de 80 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11703244
|
Gosselin™
PR500-02 |
510 mL | Recipiente |
547.18€
paquete de 160 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12317487
|
Gosselin™
PR800-01 |
775 mL | Recipiente |
359.99€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- No estériles
- Alta resistencia a impactos
- Con tapa de rosca de polipropileno
Especificaciones
Sí | |
Recto, cilíndrico | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
Blanco | |
Blanco |