Learn More
Sampling Systems™ Soporte de hisopo Grab-It™
Ideal para sujetar bastoncillos de tela para limpiar lugares de difícil acceso.
Marca: Sampling Systems™ 8420A-1300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseño ligero
- Fabricado en aluminio y plástico
- Disponible en dos longitudes, 750 o 1300 mm
Especificaciones
Soporte para hisopos | |
Ligero | |
1300 mm |
Aluminio, plástico | |
Limpieza |