Learn More
Sampling Systems™ Grab-It™ Swab Holder
Ideal for holding cloth swabs for cleaning hard-to-reach places.
41.30€ - 67.85€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para hisopos |
---|---|
Material | Aluminio, plástico |
Modelo | Ligero |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15869511
|
Sampling Systems™
8420A-750 |
750 mm |
41.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15859511
|
Sampling Systems™
8420A-1300 |
1300 mm |
67.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Lightweight design
- Manufactured from aluminum and plastic
- Available in two lengths, 750 or 1300mm
Especificaciones
Soporte para hisopos | |
Aluminio, plástico | |
Ligero | |
Limpieza |