Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo medio de celulosa de grado 113
Filtra partículas finas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Alta resistencia a la humedad
- Alta resistencia química
- Papeles de bajo contenido de cenizas endurecidos con un contenido de cenizas típico del 0.007 %.
- Superficie ligeramente granulada
Especificaciones
Ash Content: 0.06% | |
Celulosa | |
5 to 8 μm | |
113 | |
0.16 mm | |
200 mm |
Disco simple | |
5 to 8 μm | |
Suitable for fast filtration of liquids with fine particle | |
100 Pack | |
200 mm |