Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo medio de celulosa de grado 113
Filtra partículas finas.
4.70€ - 169.00€
Especificaciones
Descripción | Contenido de ceniza: 0,06 % |
---|---|
Material | Cellulose |
Grado | 113 |
Grosor (métrico) | 0,16 mm |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11754263
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 110 mm |
24.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11764263
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 125 mm |
28.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11774263
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 150 mm |
26.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11784263
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 185 mm |
26.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11704273
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 240 mm |
38.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11760235
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 270 mm |
52.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11780235
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 500 mm |
169.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11714273
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 320 mm |
109.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11754193
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 125 mm |
7.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11764193
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 150 mm |
8.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11774193
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 185 mm |
11.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11794193
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 240 mm |
19.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11767973
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 55 mm |
6.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11724183
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 70 mm |
7.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11734183
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 90 mm |
10.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11744183
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
5.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11774253
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11784193
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 210 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11720235
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 200 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11744263
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11730235
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 270 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11790225
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 320 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11760225
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 45 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11740235
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11740225
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 47mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11757983
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 55 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11592013
|
Fisherbrand™
|
Lámina |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11784303
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11700235
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 120 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11794303
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11794263
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 210 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11770235
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 400 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
- Alta resistencia a la humedad
- Alta resistencia química
- Papeles de bajo contenido de cenizas endurecidos con un contenido de cenizas típico del 0.007 %.
- Superficie ligeramente granulada
Specifications
Contenido de ceniza: 0,06 % | |
Cellulose | |
113 | |
0,16 mm |