Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo medio de celulosa de grado 113
Filtra partículas finas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Papel de filtro de poros medianos
- Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
- El contenido de cenizas es del 0,06 %
- Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.06% | |
Cellulose | |
De 5 a 8 μm | |
Para precipitados finos, como el fosfato amónico magnésico, oxalato de calcio, arseniato amónico magnésico, formas más amplias de sulfato de bario | |
100/paquete | |
Papel de filtro cualitativo | |
90 mm |
Disco simple | |
De 5 a 8 μm | |
50 s | |
113 | |
0,16 mm | |
90 mm |