Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo medio de celulosa de grado 113
Filtra partículas finas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
Descripción
- Grado de pureza
- Fabricados con fibras de celulosa
- Contenido de alfa de aproximadamente el 100 % según normas precisas
- Contenido de cenizas: 0,06 %
Aplicación
- Se utiliza para líquidos, partículas finas
- Se utiliza en aceite esencial e industrial
- Análisis atmosférico
- Sector de bebidas
- Sector alimentario y químico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0,06 % | |
Celulosa | |
De 5 a 8 μm | |
113 | |
0,16 mm | |
125 mm |
Disco plegado | |
De 5 a 8 μm | |
Adecuado para una filtración rápida de líquidos con partículas finas | |
Paquete de 100 | |
125 mm |