Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos, grado 1289, discos
Papeles cualitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado 1289, los discos son adecuados para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requiera ningún análisis gravimétrico.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-207-060
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con resistencia a la humedad.
- Fabricados con pulpa refinada y línters con >95 % de contenido de alfa celulosa.
- Contenido de ceniza del < 0,1 % según DIN 54370
Especificaciones
84 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 20 s | |
100/paq. | |
60 mm |
Disco | |
De 8 a 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |