Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos, grado 1289, discos
Papeles cualitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado 1289, los discos son adecuados para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requiera ningún análisis gravimétrico.
11.30€ - 98.90€
Especificaciones
Peso base | 84 g/m2 |
---|---|
Formato | Disco |
Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
Particle Retention | De 8 a 12 μm |
Velocidad de filtración | De 20 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-040 |
40 mm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15932900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-060 |
60 mm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15942900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-080 |
80 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15952900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-100 |
100 mm |
16.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15962900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-340 |
340 mm |
98.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Con resistencia a la humedad.
- Fabricados con pulpa refinada y línters con > 95 % de contenido de alfa celulosa.
- Contenido de ceniza del < 0,1% según DIN 54370
Especificaciones
84 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 20 s | |
100/paq. |
Disco | |
De 8 a 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |