Learn More
Sartorius™ Discos de papel filtro con resistencia a la humedad, grado 1289
Se usa para análisis cualitativos rutinarios, cuando no es necesario realizar análisis gravimétricos. Los discos de papel filtro con resistencia a la humedad Sartorius™, grado 1289, se pueden utilizar para la filtración en vacío y a presión. Los filtros de agua ultra pura están disponibles en formato de disco de filtro en una amplia variedad de diámetros.
Marca:  Sartorius™ FT-3-207-018
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11721165
  • 14.70€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos papeles filtro se utilizan esencialmente para análisis rutinarios y analíticos, cuando no es necesario ningún análisis gravimétrico (por ejemplo, la filtración de análisis de malta).
  • Fabricado con pulpa refinada y línters de algodón con un contenido de α-celulosa de más del 95 %
  • Filtros muy puros con un contenido de ceniza inferior al 0,1 %
  • Los filtros de grado 1289 cuentan con las siguientes características:
    • Para precipitados cristalinos de medios a finos
    • Poro con grosor de medio a ancho para la filtración media-rápida
    • Peso base de 84 g/m2 
  • No estériles y en embalaje a granel 
Especificaciones
Especificaciones
Disco
De 8 a 12 μm
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo
Pulpa refinada y línteres de algodón
20 μm/s
1289
0,21 mm
18 mm