Learn More
Sartorius™ Discos de papel filtro con resistencia a la humedad, grado 1289
Se usa para análisis cualitativos rutinarios, cuando no es necesario realizar análisis gravimétricos. Los discos de papel filtro con resistencia a la humedad Sartorius™, grado 1289, se pueden utilizar para la filtración en vacío y a presión. Los filtros de agua ultra pura están disponibles en formato de disco de filtro en una amplia variedad de diámetros.
9.00€ - 14.70€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
Particle Retention | De 8 a 12 μm |
Velocidad de filtración | 20 μm/s |
Para utilizar con (aplicación) | Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10509393
|
Sartorius™
FT-3-207-030 |
30 mm |
9.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11721165
|
Sartorius™
FT-3-207-018 |
18 mm |
14.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10110135
|
Sartorius™
FT-3-207-045 |
45 mm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Estos papeles filtro se utilizan esencialmente para análisis rutinarios y analíticos, cuando no es necesario ningún análisis gravimétrico (por ejemplo, la filtración de análisis de malta).- Fabricado con pulpa refinada y línters de algodón con un contenido de α-celulosa de más del 95 %
- Filtros muy puros con un contenido de ceniza inferior al 0.1 %
- Los filtros de grado 1289 cuentan con las siguientes características:
- Para precipitados cristalinos de medios a finos
- Poro con grosor de medio a ancho para la filtración media-rápida
- Peso base de 84 g/m2
- No estériles y en embalaje a granel
Especificaciones
Disco | |
De 8 a 12 μm | |
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
20 μm/s | |
1289 | |
0,21 mm |