Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 388, plegado
Papeles cuantitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado388, plegados son apropiados para los análisis cuantitativos y gravimétricos y para la filtración por presión o en vacío.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-101-320
Detalles adicionales : Peso : 0.67600kg
Descripción
- Fabricado con línteres de algodón al 100 %
- Libre de cenizas (≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
84 g/m2 | |
Línteres 100 % algodón (> 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) | |
De 10 s | |
100/paq. | |
300 mm |
Plegado | |
De 12 a 15 μm | |
388 | |
0,21 mm |