Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 388, plegado
Papeles cuantitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado388, plegados son apropiados para los análisis cuantitativos y gravimétricos y para la filtración por presión o en vacío.
159.00€ - 600.00€
Especificaciones
Peso base | 84 g/m2 |
---|---|
Formato | Plegado |
Material | Línteres 100 % algodón (> 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) |
Particle Retention | De 12 a 15 μm |
Velocidad de filtración | De 10 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-101-200 |
200 mm |
159.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15922980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-101-320 |
300 mm |
600.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado con línteres de algodón al 100 %
- Libre de cenizas (≤ 0,01% según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
84 g/m2 | |
Línteres 100 % algodón (> 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) | |
De 10 s | |
100/paq. |
Plegado | |
De 12 a 15 μm | |
388 | |
0,21 mm |