Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Marca:  Cytiva 3030-909
281.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.52000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15893704
  • 311.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Grado 3MM Chr
  • Cuadrada
Especificaciones
Especificaciones
40 x 40 cm
Papel filtro para transferencia
40 cm
40 cm
Grado 3MM Chr