Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
311.00€ - 560.00€
Especificaciones
Descripción | Papel filtro para transferencia |
---|---|
Grado | Grado 3MM Chr |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15893704
|
Cytiva
3030-909 |
40 x 40 cm |
311.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15520113
|
Cytiva
3030-928 |
60 x 60 cm |
560.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Grado 3MM Chr
- Cuadrada
Especificaciones
Papel filtro para transferencia | |
Grado 3MM Chr |