Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro multiuso de celulosa de grado 600
Se utiliza en escuelas y como papel protector para mesas de trabajo. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 600 Fisherbrand™ es económico.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Aplicaciones:- Uso en hospitales, laboratorios de investigación, escuelas y en los sectores de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentarios
Especificaciones
Disco plegado | |
10 to 20 μm | |
Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper | |
100/paquete | |
240mm |
Celulosa | |
10 to 20 μm | |
600 | |
0.15mm | |
240 mm |