Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro multiuso de celulosa de grado 600
Se utiliza en escuelas y como papel protector para mesas de trabajo. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 600 Fisherbrand™ es económico.
2.70€ - 85.95€
Especificaciones
Material | Celulosa |
---|---|
Tamaño de poro | 10-20 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Papel de filtro económico utilizado en escuelas y para proteger las mesas de trabajo |
Grado | 600 |
Cantidad | 100/paquete |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11832723
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 150 mm |
24.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11893182
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 250 mm |
31.77€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11852723
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 330 mm |
30.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11862723
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 400 mm |
40.35€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11718553
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 125 mm |
5.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11728553
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 150 mm |
7.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11734166
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 185 mm |
8.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11728772
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 47 mm |
3.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11718772
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 90 mm |
4.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11863182
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 130 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11853182
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 100mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11872723
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11822723
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11708553
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 110 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11803192
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 100mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11873182
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 190 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11735335
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 200 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11765335
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 240 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11823192
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 190 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11785325
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 190 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11738772
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 240 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11833192
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11704166
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 270 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11775325
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 320 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11892723
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 330 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11802733
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 400 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11748772
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 42.5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11842723
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 210 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11812733
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11795325
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 50mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11708772
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 55 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11798543
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11745335
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 110 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12982670
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 180 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Aplicaciones:- Uso en hospitales, laboratorios de investigación, escuelas y en los sectores de productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentarios
Especificaciones
Celulosa | |
Papel de filtro económico utilizado en escuelas y para proteger las mesas de trabajo | |
100/paquete |
10-20 μm | |
600 | |
0,15 mm |