Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de grado 601
Papel de filtro utilizado en trabajos analíticos en laboratorios con velocidad de filtración media.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15750kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11435248
  • 9.10€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 73 g/m² de peso
  • 0,16mm de grosor
  • Tamaño de poro de 5 a 13 µm
  • Velocidad de filtración de 88 segundos
  • Resistencia al estadillo de 1,95 kg/cm²
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Disco simple
88 segundos
100/paq.
150 mm
De 5 a 13 μm
Trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación, escuelas, sector químico, sector cosmético, sectores de alimentos y bebidas
0,16 mm