Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de grado 601
Papel de filtro utilizado en trabajos analíticos en laboratorios con velocidad de filtración media.
3.75€ - 16.85€
Especificaciones
Formato | Disco simple |
---|---|
Tamaño de poro | De 5 a 13 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación, escuelas, sector químico, sector cosmético, sectores de alimentos y bebidas |
Cantidad | 100/paq. |
Grosor (métrico) | 0,16 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11572003
|
Fisherbrand™
|
42,5 mm |
3.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11546873
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
4.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11556873
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
3.85€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11582003
|
Fisherbrand™
|
85 mm |
5.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11566873
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
5.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11576873
|
Fisherbrand™
|
110 mm |
5.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11425248
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
5.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11435248
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
9.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11445248
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
16.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11592003
|
Fisherbrand™
|
240 mm |
16.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 73g/m2 de peso
- 0,16mm de grosor
- Tamaño de poro de 5 a 13 μm
- Velocidad de filtración de 88 segundos
- Resistencia al estadillo de 1,95 kg/cm2
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Disco simple | |
Trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación, escuelas, sector químico, sector cosmético, sectores de alimentos y bebidas | |
0,16 mm |
De 5 a 13 μm | |
100/paq. |