Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de discos de filtro de superficie crepe de grado 603/N
Se utiliza para fines analíticos y técnicos.
Marca:  Sartorius™ FT-3-335-190
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10082411
  • 25.60€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Caudal rápido gracias a su estructura
  • Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
  • Contenido de ceniza entre un 0,1 y un 0,15 %
  • Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
Disco
8 μm/s
603/N
0,25 mm
190 mm
Pulpa refinada y línteres de algodón
Para la filtración rápida de precipitados relativamente gruesos; debido a su estructura crepe, proporcionan una mayor área de filtración que el papel de filtro suave
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo
190 mm