Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de discos de filtro de superficie crepe de grado 603/N
Se utiliza para fines analíticos y técnicos.
9.10€ - 51.10€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
Velocidad de filtración | 8 μm/s |
Para utilizar con (aplicación) | Para la filtración rápida de precipitados relativamente gruesos; debido a su estructura crepe, proporcionan una mayor área de filtración que el papel de filtro suave |
Grado | 603/N |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10432002
|
Sartorius™
FT-3-335-200 |
200 mm |
25.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10737432
|
Sartorius™
FT-3-335-270 |
270 mm |
51.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10317261
|
Sartorius™
FT-3-335-090 |
90 mm |
9.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10134371
|
Sartorius™
FT-3-335-125 |
125 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10082411
|
Sartorius™
FT-3-335-190 |
190 mm |
25.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10536081
|
Sartorius™
FT-3-335-185 |
185 mm |
25.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10746662
|
Sartorius™
FT-3-335-110 |
110 mm |
11.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10401812
|
Sartorius™
FT-3-335-150 |
150 mm |
17.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Caudal rápido gracias a su estructura
- Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza entre el 0.1 y el 0.15 %
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Disco | |
8 μm/s | |
603/N | |
0,25 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Para la filtración rápida de precipitados relativamente gruesos; debido a su estructura crepe, proporcionan una mayor área de filtración que el papel de filtro suave | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo |