Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de discos de filtro de superficie crepe de grado 603/N
Se utiliza para fines analíticos y técnicos.
Marca: Sartorius™ FT-3-335-090
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Caudal rápido gracias a su estructura
- Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza entre un 0,1 y un 0,15 %
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Disco | |
8 μm/s | |
603/N | |
0,25 mm | |
90 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Para la filtración rápida de precipitados relativamente gruesos; debido a su estructura crepe, proporcionan una mayor área de filtración que el papel de filtro suave | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
90 mm |