Learn More
Fisherbrand™ Papel de protección de superficies de grado 606
Se utiliza como papel absorbente para la protección de superficies. El papel de protección de superficies de grado 606 Fisherbrand™ es un papel blanco ultraabsorbente con un revestimiento de PE por un lado.
79.15€ - 374.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Papel protector de superficies |
---|---|
Material | Papel |
Material del respaldo | Polietileno |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Protección de mesas de trabajo de laboratorio contra líquidos radiactivos, corrosivos, tóxicos y ácidos, impactos |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11730005
|
Fisherbrand™
0606R00022 |
50m | 0,6m |
252.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11708513
|
Fisherbrand™
0606R00024 |
50m | 0,49m |
260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11704656
|
Fisherbrand™
0606F00022 |
570mm | 460mm |
79.15€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11749865
|
Fisherbrand™
0606R00023 |
50m | 0,92m | N/A | N/A | N/A | |||||
11738742
|
Fisherbrand™
0606F00023 |
600mm | 500mm |
145.87€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Aplicaciones:- Capacidad de absorción: 200g/m2
- Protege mesas de trabajo de laboratorio contra ácidos, líquidos tóxicos, corrosivos y radiactivos, impactos de vidrio
- Ayuda a la recuperación de material valioso, como metales preciosos
- Protección y disposición de jaulas de animales
Especificaciones
Papel protector de superficies | |
Polietileno | |
Protección de mesas de trabajo de laboratorio contra líquidos radiactivos, corrosivos, tóxicos y ácidos, impactos |
Papel | |
Blanco |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Papel de protección de superficies de grado 606