Learn More
Fisherbrand™ Papeles de esterilización de grado 926
Se utiliza como envoltura para ropa médica.
Marca: Fisherbrand™ 0926F00024
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Peso: 60 g/m2
- Papel crepado
Aplicaciones:
- Utilizado en esterilizaciones con vapor, gas y rayos gamma
Especificaciones
Autoclavable | |
Verde | |
Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor | |
Papel de esterilización | |
926 | |
250 paquete |
EN 868-2 | |
75 x 75 cm | |
75 cm | |
60 g/m2 | |
Papel | |
75 cm |
Título del producto
Fisherbrand™ Papeles de esterilización de grado 926 > Dimensions: 75L x 75cmW
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido