Learn More
Fisherbrand™ Papeles de esterilización de grado 926
Se utiliza como envoltura para ropa médica.
109.00€ - 293.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EN 868-2 |
Color | Verde |
Para utilizar con (aplicación) | Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor |
Tipo de producto | Papel de esterilización |
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11714586
|
Fisherbrand™
0926F00026 |
100 cm | 100 x 100 cm |
293.00€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11738513
|
Fisherbrand™
0926F00022 |
50 cm | 50 x 50 cm |
109.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11720575
|
Fisherbrand™
0926F00029 |
65 cm | 65 x 65 cm | N/A | ||||||
11794576
|
Fisherbrand™
0926F00024 |
75 cm | 75 x 75 cm | N/A | ||||||
11710575
|
Fisherbrand™
0926F00023 |
60 cm | 60 x 60 cm | N/A | ||||||
11704586
|
Fisherbrand™
0926F00025 |
900 mm | 90 x 90 cm | N/A | ||||||
Descripción
- Peso: 60 g/m2
- Papel crepado
Aplicaciones:
- Utilizado en esterilizaciones con vapor, gas y rayos gamma
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Verde | |
Papel de esterilización | |
926 |
EN 868-2 | |
Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor | |
60 g/m2 | |
Papel |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Papeles de esterilización de grado 926