Learn More
Fisherbrand™ Gradient Mixer
Ideal for pouring polyacrylamide gradient gels
Marca: Fisherbrand™ GM15
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vierte geles de poliacrilamida utilizando una solución de sacarosa o cloruro de cesio
- Fabricado en plástico acrílico
- Válvulas a prueba de fugas que controlan la mezcla entre el depósito y la mezcla de cámaras
- Dimensiones (F x An x Al): 2,4 x 9 x 9 cm
- Dimensiones internas de las cámaras de mezcla y depósito (F × An): 1,3 x 8 cm
- Diámetro interno del puerto de salida: 2 mm
Especificaciones
Vierte geles de gradiente de poliacrilamida | |
1 unidad | |
2,4 x 9 x 9 cm | |
9 cm |
Mezclador de gradientes | |
15 ml | |
9 cm | |
2,4 cm |