Learn More
Fisherbrand™ Gradient Mixer
Ideal for pouring polyacrylamide gradient gels
745.00€ - 841.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Vierte geles de gradiente de poliacrilamida |
---|---|
Tipo | Mezclador de gradientes |
Cantidad | 1 unidad |
Fondo (métrico) | 2,4 cm |
Descripción
- Pours polyacrylamide gels using sucrose or caesium chloride solutions
- Acrylic plastic construction
- Leak proof valves that control mixing between reservoir and mixing chambers
Especificaciones
Vierte geles de gradiente de poliacrilamida | |
Mezclador de gradientes | |
1 unidad | |
2,4 cm |