Learn More
Kartell™ Graduated Conical Test Tube with Screw Cap
Material is durable and can handle high centrifuge speeds, allowing for a greater range of lab use. Kartell™ Graduated Conical Test Tube with Screw Cap permits secure storing, preparation, and tranfering.
Marca: Kartell™ 8400200
Detalles adicionales : Peso : 6.68000kg
Descripción
- Se suministra con un tapón de rosca hermético
- Soporta una RCF X g de 5000
- Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta -80 °C
Especificaciones
CE IVD | |
Polipropileno | |
Cónicos | |
115 mm | |
30 mm |
Azul | |
Transparente | |
50 mL | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |