Learn More
Kartell™ Graduated Conical Test Tube with Screw Cap
Material is durable and can handle high centrifuge speeds, allowing for a greater range of lab use. Kartell™ Graduated Conical Test Tube with Screw Cap permits secure storing, preparation, and tranfering.
183.00€ - 303.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE IVD |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10073311
|
Kartell™
8400000 |
15 ml | Azul |
235.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10566901
|
Kartell™
8400200 |
50 mL | Azul |
183.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15462353
|
Kartell™
8400100 |
15 ml | Rojo |
303.00€
paquete de 1050 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Supplied with tight screw cap
- Has a RCF X g of 5000
- Withstands temperatures up to -80°C
Especificaciones
CE IVD | |
Transparente | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
Polipropileno |