Learn More
Brand™ Graduated Glass Centrifuge Tube
Graduations and inscriptions in high contrast white enamel.
Marca: Brand™ 778313
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados a partir de AR-GLAS™ o boro 3.3
- Capacidad de 15 ml
- Se suministra en un paquete de 10
- Graduación en subdivisiones de 0,1 ml en todos los modelos
Especificaciones
15 ml | |
10/Paq. | |
10/Paq. | |
17 mm | |
Tubo para centrífuga |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
10 | |
Cónicos | |
De 0 a 10 ml | |
3500 x g |