Learn More
Brand™ Graduated Glass Centrifuge Tube
Graduations and inscriptions in high contrast white enamel.
48.76€ - 75.01€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 15 ml |
---|---|
N.º por caja | 10/Paq. |
N.° por paquete | 10 |
Cantidad | 10/Paq. |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12005352
|
Brand™
778312 |
De 0 a 10 ml | AR-GLAS™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11858261
|
Brand™
778313 |
De 0 a 10 ml | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11868261
|
Brand™
778713 |
De 0 a 15 ml | Vidrio de borosilicato 3.3 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12015352
|
Brand™
778712 |
De 0 a 15 ml | AR-GLAS™ |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Manufactured from either AR-GLAS™ or Boro 3.3
- Capacity of 15mL
- Provided in packs of 10
- Graduation subdivision of 0.1mL on all models
Especificaciones
15 ml | |
10 | |
Cónicos | |
Tubo para centrífuga |
10/Paq. | |
10/Paq. | |
17 mm | |
3500 x g |