Learn More
Fisherbrand™ Estufa de convección por gravedad
Estufa de uso general para aplicaciones básicas de secado y calentamiento
Marca:  Fisherbrand™ 50155071
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15845911
  • 3140.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ideal para aplicaciones básicas de secado o calentamiento
  • Temperatura máxima de 250 °C
  • Protección contra el exceso de temperatura
  • Regulador de tiro ajustable manual para aumentar la circulación del aire
  • Controlador digital
  • Interior de acero inoxidable
  • Garantía de dos años en piezas y mano de obra
  • Marcado CE
  • Se incluyen de serie dos estantes de rejilla
  • También hay estantes adicionales disponibles por separado
  • Consumo de energía: 320 W
Secado, calentamiento, de uso general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
176 l
Digital
25 kg
Enchufe CEE7/7 para la UE y BS1363/A para el Reino Unido
± 4,5 °C a 150 °C
589 × 438 × 680 mm
67 kg
1400 W
Gravedad
50°C a 250°C
Acero inoxidable
2
± 0,4 °C a 150 °C
2 años (piezas y mantenimiento)
738 × 640 × 920 mm
230 V 50/60 Hz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Fisherbrand general purpose ovens
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Estufa de convección por gravedad > Capacidad: 176 l
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.