Learn More
Fisherbrand™ Estufa de convección por gravedad
Estufa de uso general para aplicaciones básicas de secado y calentamiento
2940.00€ - 3640.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de convección | Gravedad |
Temperatura (métrico) | 50°C a 250°C |
Pantalla | Digital |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15805911
|
Fisherbrand™
50155067 |
65 L | 414 x 328 x 480 mm |
2940.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15825911
|
Fisherbrand™
50155069 |
105 l | 414 × 438 × 580 mm |
3640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15845911
|
Fisherbrand™
50155071 |
176 l | 589 × 438 × 680 mm |
3140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Controlador digital
- Convección por gravedad
- Protección contra el exceso de temperatura
- Interior de acero inoxidable
- Apilable
- Regulador de tiro ajustable manual para aumentar la circulación del aire
- Soportes de estantes de fácil extracción y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
- Se suministran de serie dos estantes de rejilla
- Garantía de dos años en piezas y mano de obra
- Marcado CE
Secado, calentamiento, de uso general
Especificaciones
Acero inoxidable | |
50°C a 250°C | |
Acero inoxidable | |
2 | |
± 0,4 °C a 150 °C | |
230 V, 50/60 Hz |
Gravedad | |
Digital | |
25 kg | |
Enchufe CEE7/7 para la UE y BS1363/A para el Reino Unido | |
2 años (piezas y mantenimiento) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Estufa de convección por gravedad