Learn More
Deutsch Neumann™ Separadores de caucho natural de color gris
Excelentes para el uso general de laboratorio. Los separadores de caucho gris Deutsch Neumann™ para filtración (GUKO) se han fabricado a partir de caucho natural.
Marca:  Deutsch Neumann™ 2010171
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420621
  • 9.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Durómetro 40 Shore A
  • Excelente flexibilidad en frío
  • Alta resistencia a la tracción y resistencia
Especificaciones
Especificaciones
Gris
1 juego
35 mm
58 mm
Caucho natural
Separadores
78 mm