Learn More
Deutsch Neumann™ Separadores de caucho natural de color gris
Excelentes para el uso general de laboratorio. Los separadores de caucho gris Deutsch Neumann™ para filtración (GUKO) se han fabricado a partir de caucho natural.
1.20€ - 14.45€
Código de producto | Marca | Diámetro inferior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro inferior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10068010
|
Deutsch Neumann™
2010051 |
53 mm |
1.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10420621
|
Deutsch Neumann™
2010171 |
78 mm |
9.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10119760
|
Deutsch Neumann™
2010181 |
89 mm |
14.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Durómetro 40 Shore A
- Excelente flexibilidad en frío
- Alta resistencia a la tracción y resistencia
Especificaciones
Gris | |
Caucho natural | |
Separadores |