Learn More
Prestige Medical Green Gasket
Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Marca: Prestige Medical 219776
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Especificaciones
Green Gasket | |
2 Pk. |