Learn More
Prestige Medical Green Gasket
Green Gasket for 121°C & 126°C models.
62.15€ - 80.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17879578
|
Prestige Medical
219776 |
2 Pk. | N/A | ||||||
15805025
|
Prestige Medical
219500 |
1/Pk. |
62.15€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Especificaciones
Green Gasket |