Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio con alcohol verde
Proporciona mediciones vibrantes y fáciles de leer. El termómetro de inmersión parcial relleno con alcohol verde Brannan™ Initial™ se ha diseñado con un dispositivo de vidrio antienrollable moldeado para evitar roturas. Incluye perilla integrada con punta de agitación reforzada.
Marca: Brannan™ 46/303/5
Detalles adicionales : Peso : 0.02632kg
Descripción
Proporciona mediciones vistosas y fáciles de leer.El termómetro de inmersión parcial relleno con alcohol verde Brannan™ Initial™ se ha diseñado con un dispositivo de vidrio antienrollable moldeado para evitar roturas.Incluye perilla integrada con punta de agitación reforzada.
- El relleno de queroseno verde es miscible en agua
- El fluido verde proporciona mediciones vistosas y fáciles de leer
- El dispositivo de vidrio moldeado sin rosca ayuda a evitar roturas
- Perilla integrada con punta de agitación reforzada
- Reciclable
- Ideal para el uso con fines didácticos
Specifications
Ideal para el uso con fines didácticos | |
300 mm | |
Alcohol verde | |
Termómetro de laboratorio | |
− 10 °C | |
De ± 1,5 C a 35 °C | |
76 mm |
inmersión parcial | |
Vidrio | |
24,2 g | |
110 °C | |
De -10 °C a +110 °C | |
1 °C |