Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio con alcohol verde
Proporciona mediciones vibrantes y fáciles de leer. El termómetro de inmersión parcial relleno con alcohol verde Brannan™ Initial™ se ha diseñado con un dispositivo de vidrio antienrollable moldeado para evitar roturas. Incluye perilla integrada con punta de agitación reforzada.
2.55€ - 2.58€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Relleno del termómetro | Alcohol verde |
Tipo de producto | Termómetro de laboratorio |
Temperatura máxima | 110 °C |
Temperatura mín. (métrico) | − 10 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12444080
|
Brannan™
46/323/5 |
200 mm | 15,8 g |
2.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12379349
|
Brannan™
46/303/5 |
300 mm | 24,2 g |
2.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Proporciona mediciones vistosas y fáciles de leer.El termómetro de inmersión parcial relleno con alcohol verde Brannan™ Initial™ se ha diseñado con un dispositivo de vidrio antienrollable moldeado para evitar roturas.Incluye perilla integrada con punta de agitación reforzada.
- La recarga de alcohol de queroseno verde es miscible en agua
- El líquido verde miscible proporciona mediciones vibrantes fáciles de leer
- El dispositivo de vidrio no enrollable moldeado ayuda a evitar las roturas
- Perilla integrada con punta de agitación reforzada
- Reciclable
- Ideal para uso educativo
Especificaciones
Vidrio | |
Termómetro de laboratorio | |
− 10 °C | |
De ± 1,5 C a 35 °C | |
76 mm |
Alcohol verde | |
110 °C | |
De -10 °C a +110 °C | |
1 °C |