Learn More
Greiner Bio-One Tubos de suero: Activador de coágulo con separador de gel
Para pruebas de química clínica rutinaria, inmunohematología, serología o inmunología
14.06€ - 450.00€
Especificaciones
Aditivo | Partículas microscópicas de sílice con gel de separación |
---|---|
Material | Plástico |
Tipo de tapón | Non-ridged Pull Cap |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15422550
|
Greiner Bio-One
455071 |
Rojo con anillo amarillo | 8 mL |
57.35€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15484641
|
Greiner Bio-One
456073 |
Rojo con anillo amarillo | 13 x 100 mm |
450.00€
paquete de 1200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13068682
|
Greiner Bio-One
454243 |
Red with White Ring | 2.5 mL |
448.00€
paquete de 1200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15834522
|
Greiner Bio-One
455010 |
Tapón rojo con anillo negro | 16 x 100 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Revestidos con partículas de sílice micronizadas que activen la coagulación cuando los tubos se invierten con suavidad
- Los tubos con gel contienen un gel de barrera en el fondo del tubo que durante la centrifugación se mueve hacia arriba hasta la interfaz de coágulo de suero para formar una barrera estable, separando el suero de las células
- Transparentes como el vidrio con un rendimiento igual o superior
- Moldeados para ser prácticamente irrompibles, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad que el vidrio
- Los tubos tienen una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación
- Los tubos de uso pediátrico se suministran con anillos de color blanco para una rápida identificación
- Los tapones de seguridad de giro se pueden retirar y volver a colocar varias veces
- Los tapones que no son de rosca se pueden retirar y volver a colocar tan a menudo como sea necesario
Compliance
Los tubos con separador de gel están aprobados por la FDA 510(k) para el control terapéutico de fármacos (TDM)
Especificaciones
Partículas microscópicas de sílice con gel de separación | |
Plástico | |
Non-ridged Pull Cap |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One Tubos de suero: Activador de coágulo con separador de gel