Learn More
Thermo Scientific™ Juego de filtros de rejilla
Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
Marca: Thermo Scientific™ 50076846
88.60 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19980kg
Descripción
Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
- Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
- Para cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe KSP/Maxisafe 2020 y Herasafe KS/Safe 2020
Especificaciones
EN 12469, NSF/ANSI 49 | |
Filtro de rejilla | |
47,2 in | |
1,2 m | |
35,4 in |
0,9 m | |
50076921 | |
G1 según To EN 779 | |
5 unidad | |
Cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe KSP/Maxisafe 2020 y Herasafe KS/Safe 2020 |