Learn More
Thermo Scientific™ Juego de filtros de rejilla
Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
98.20€ - 104.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 12469, NSF/ANSI 49 |
---|---|
Tipo de producto | Filtro de rejilla |
Modelo | 50076921 |
Tipo de filtro | G1 según To EN 779 |
Incluye | 5 unidad |
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Anchura (métrico) interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura exterior (métrico) | Anchura (métrico) interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10404685
|
Thermo Scientific™
50076846 |
1,2 m | 0,9 m |
98.20€
paquete de 5 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11881691
|
Thermo Scientific™
50076921 |
1,8 m | 1,5 m |
104.00€
paquete de 5 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
- Juego de filtros de rejilla, G1 de conformidad con EN 779
- Para cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe KSP/Maxisafe 2020 y Herasafe KS/Safe 2020
Especificaciones
EN 12469, NSF/ANSI 49 | |
50076921 | |
5 unidad |
Filtro de rejilla | |
G1 según To EN 779 | |
Cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe KSP/Maxisafe 2020 y Herasafe KS/Safe 2020 |